Learn More
DuPont™ Cappuccio con lacci in Tyvek™ IsoClean™
Codice prodotto. 15591975 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size: Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15591975 Size: Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15591975 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D14247657
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun. Il cappuccio con fascette Dupont™ in Tyvek™ IsoClean™ è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabili a liquidi a base d'acqua e aerosol Offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili di dimensioni fino a 1μ.
  • Apertura completa con anelli e lacci
  • Cuciture con bordatura: la stretta cucitura è coperta da tessuto per rinforzare la protezione del camice e ridurre la possibilità di penetrazione di liquidi e particolato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cappuccio protettivo
Size Universale
Materiale Tyvek™, polietilene ad alta densità con tecnologia spun
Colore Bianco
Tipo di chiusura Lacci
Modello Con bordatura
Tipo di giuntura Con bordatura
Sterilità Non sterili
Tipo di imballaggio Universale
Quantità Confezione da 100
Include Anelli e lacci
Da utilizzare con (applicazione) Apertura facciale completa
Resistenza Non sterili
Tipo di cappa Apertura facciale completa