Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio PL30 Tyvek™
Codice prodotto. 11752594 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11752594 2X-Large pezzi 50
11742594 Large pezzi 50
15541362 Medium pezzi 10
15531362 X-Large pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11752594 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13396040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.83€
    305.09€ / pezzi 50
    Risparmia 96.74€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. Il camice da laboratorio con colletto DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ fornisce un'eccellente barriera contro particolati e fibre sottili, è a bassissimo rilascio di fibre e trattato in modo antistatico.
  • Senza silicone aggiunto
  • Cuciture interne ribattute
  • 3 tasche e 5 automatici a pressione
  • In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
  • Equilibrio ideale per protezione, durata e comfort
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical Resistant Lab Coat
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Colore Bianco
Tipo di chiusura 5 bottoni a pressione
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
Resistenza Resistenza chimica
N. di tasche 3
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Stile di manicotto Taglio diritto
Certificazione/Conformità Trattamento antistatico, categoria PPE (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale.