Descrizione
- Senza silicone aggiunto
- Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Specifica
| Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
| Size | Small |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | HDPE (polietilene ad alta densità) |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastico |
| Monouso | Limited-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | Resistenza chimica |
| Vedi altri risultati |