Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300
Codice prodotto. 11925864 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11925864 Large pezzi 50
12332249 - pezzi 10
11915864 - pezzi 50
11723123 Small pezzi 50
12362249 2X-Large pezzi 10
12352249 X-Large pezzi 10
11772594 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11925864 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13398951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.69€
    298.69€ / pezzi 50
    Risparmia 125.00€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio con zip e tasche DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Senza silicone aggiunto
  • Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical Resistant Lab Coat
Size Large
Sesso Unisex
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastico
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Resistenza chimica
N. di tasche 2
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Certificazione/Conformità Trattamento antistatico (EN 1149-5)
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora