Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300
Codice prodotto. 12332249 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Size
12332249 pezzi 10 -
11925864 pezzi 50 Large
11915864 pezzi 50 -
11723123 pezzi 50 Small
12362249 pezzi 10 2X-Large
12352249 pezzi 10 X-Large
11772594 pezzi 50 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12332249 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13495983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    59.74€ / pezzi 10
    Risparmia 28.69€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio con zip e tasche DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Senza silicone aggiunto
  • Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Chemical Resistant Lab Coat
Sesso Unisex
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Chemicals
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, Lead and Asbestos Abatement/Remediation, General Maintenancce/Operations, Spray Painting, Clean-up