Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio in Tyvek™ modello PL309
Codice prodotto. 12322249 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size: Small
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12322249 Size: Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12322249 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13496004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    59.74€ / pezzi 10
    Risparmia 28.69€
    32% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio con zip e tasche DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Senza silicone aggiunto
  • Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Resistenza Resistenza chimica
N. di tasche 2
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Certificazione/Conformità Trattamento antistatico (EN 1149-5)
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora