Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio con colletto in Tyvek™ PL30NP
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio DuPont Tyvek™™ PL@@@30@@@NP con colletto sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca:  DuPont™ D13495990
52.46 EUR valido fino al 2026-04-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28507" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12382259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    52.47€ / pezzi 10
    Risparmia 20.03€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Senza silicone aggiunto
  • Con 5 bottoni a pressione
  • Polsini con elastico (non integrato)
  • Cuciture interne ribattute
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Medium
Bianco
Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425, indumenti protettivi contro sostanze chimiche a copertura parziale del corpo, Categoria III, Tipo PB [6-B], EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), trattamento antistatico (EN 1149-1) - su entrambi i lati
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
Con colletto e chiusure con bottoni a pressione, senza tasche, polsini con elastico e cuciture interne
Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale