Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio in Tyvek™ modello PL30NP
Codice prodotto. 11733123 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11733123 2X-Large pezzi 50
12302269 X-Large pezzi 10
12392259 Large pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11733123 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13495953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.98€
    273.11€ / pezzi 50
    Risparmia 81.87€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio DuPont Tyvek™™ PL30NP con colletto sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Silicon non-added.
  • With 5 press stud closures.
  • Elasticated cuffs (not tunnelled).
  • Stitched internal seams.
  • Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols.
  • Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
  • Ultra-low-linting.
  • Antistatically treated.
  • Applications include:
    • Pharmaceutical Handling
    • Chemical Protection
    • Lead and Asbestos Abatement/Remediation
    • General Maintenance/Operations
    • Spray Painting and General Clean-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale HDPE
Colore Bianco
Tipo di chiusura 5 bottoni a pressione
Stile polso Elastico
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Chemicals
Stile Below Hip-length
N. di tasche None
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Certificazione/Conformità EN 1149-5