Learn More
DuPont™ Camice da laboratorio in Tyvek™ modello PL30NP
Codice prodotto. 12392259 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12392259 Large pezzi 10
11733123 2X-Large pezzi 50
12302269 X-Large pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12392259 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13398884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.47€
    54.62€ / pezzi 10
    Risparmia 20.85€
    27% Sconto
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio DuPont Tyvek™™ PL30NP con colletto sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
  • Silicio non aggiunto
  • Chiusure con 5 bottoni a pressione
  • Polsini elastici (non traforati)
  • Cuciture interne
  • Permeabile all'aria e al vapore acqueo, respinge liquidi a base acquosa e aerosol
  • Barriera eccellente contro le polveri sottili (fino a 1 micron di dimensione), non lascia residui e sottoposto a trattamento antistatico
  • Le applicazioni includono gestione di sostanze farmaceutiche, protezione chimica, eliminazione e bonifica di piombo e amianto, operazioni di manutenzione generale, verniciatura a spruzzo e operazioni di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size Large
Sesso Unisex
Materiale HDPE
Colore Bianco
Tipo di chiusura 5 bottoni a pressione
Stile polso Elastico
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Resistenza Chemicals
Stile Below Hip-length
N. di tasche None
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Certificazione/Conformità EN 1149-5