Learn More
DuPont™ Maniche in Tyvek 500
Codice prodotto. 11723073
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11723073 Bianco pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11723073 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13398912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.30€
    153.46€ / pezzi 200
    Risparmia 31.84€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideate espressamente per l'uso con l'abbigliamento protettivo in Tyvek™. Le maniche Dupont™ in Tyvek™ 500 offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte al contatto con sostanze pericolose.
  • Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
  • Cuciture interne ribattute
  • Aperture elasticizzate.
  • Cuciture blu sulla parte superiore del braccio.
  • Bianco
  • DPI di categoria III
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) su entrambi i lati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Struttura HDPE con tecnologia flash spun
Product Type Coprimaniche per uso generico
Materiale HDPE
Colore Bianco
Tipo di giuntura Cucito
Stile polso Elastico
Certificazione/Conformità DPI di Categoria III, EN 1149-5
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm