Descrizione
- Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
- Vita con elastico
- Cuciture ribattute
- Senza tasche
- Bianco
- DPI di categoria I
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Specifica
| Size | 2X-Large |
| Materiale | Tessuto Tyvek |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | Certificazione CE, EN 1149-5 |
| Stile vita | Elastico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica da amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale |
| Product Type | Pantalone |