Learn More
TZ9, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490028
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490028 5 mg 5mg
16453577 50 mg 50mg
16447558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16490028 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18643
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Specifica
Materiale o nome chimico TZ9
Forma fisica Solid
CAS 1002789-86-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14N6O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 366.33
Peso formulazione 366.33
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Research purposes only