Learn More
U-0521, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15408719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15408719 20 mg 20mg
15418719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15408719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J67355.F+
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5466-89-7
Formula molecolare C10H12O3
Sinonimo 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone;
Specifica
Quantità 20 mg
Descrizione White
Saggio 98%
Peso formulazione 180.20
Punto di fusione 79°C to 81°C
Product Type U-0521, 98%
Forma Solid