Learn More
U-0521, TRC
Codice prodotto. 30133509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133509 50 mg 50mg
30132577 100 mg 100mg
30008676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU85032550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5466-89-7
Formula molecolare C10 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 180.201
Sinonimo 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylpropanone, 3',4'-Dihydroxy-α-methylpropiophenone, NSC 27389, U 0521
IUPAC Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico U-0521
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-6(2)10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,11-12H,1-2H3
Peso formulazione 180.079