Learn More
Novus Biologicals™ U-2 OS Nuclear Cell Lysate
Codice prodotto. 18652650 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18652650 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18652650 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore L022V3
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione The lysate is ready to load on SDS-PAGE for Western blotting.
Quantità 0.05 mg
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio U-2 OS