Learn More
R&D Systems™ U 73122
Codice prodotto. 30001221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001221 10 mg 10mg
18014352 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001221 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1268/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.24€
    267.75€ / 10mg
    Risparmia 28.49€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C inhibitor
Phospholipase C inhibitor. Inhibits agonist-induced platelet aggregation with IC50 values of 1-5 μM. Potently inhibits human polymorphonuclear neutrophil adhesion on biological surfaces (IC50 < 50 nM) and exhibits antinociceptive activity in vivo. Also activates TRPM4 and inhibits TRPM3 channels.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112648-68-7
Formula molecolare C29H40N2O3
Specifica
Materiale o nome chimico U 73122
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 464.65
Purezza >98%
Peso molecolare 464.65