Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95%
Codice prodotto. 15455189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15455189 5 mg 5mg
15475189 10 mg 10mg
15465189 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15455189 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62898.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
It is used as a phospholipase C, phospholipase A2, and 5-LO inhibitor. It is also determined that in SK-N-SH neuroblastoma cells, U-73122 inhibits agonist-induced down-regulation of muscarinic receptors. In addition, it is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. U-73122 is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces (IC50 = 50 nM) as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. U-73343 (sc-201422) is useful as a negative control for investigations of U-73122 phospholipase C antagonism and its cellular consequences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibitor of phospholipase C activation and inhibits the down regulation of muscarinic receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112648-68-7
Formula molecolare C29H40N2O3, C29H40N2O3
Sinonimo 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Off-white
Da utilizzare con (applicazione) Inhibitor of phospholipase C activation and inhibits the down regulation of muscarinic receptors
Saggio ≥99%
Peso formulazione 464.65g/mol
Solubilità Soluble in DMSO, ethanol, or DMF at approx. 0.5mg/ml; May require heating or overnight mixing; Insoluble in water
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Crystalline solid
InChI Key LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
SMILES COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC Name 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 464.65
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • U-73122
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: U-73122