Learn More
U-73122, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481837
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481837 50 mg 50mg
16468367 5 mg 5mg
16415678 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481837 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13419
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
Specifica
Materiale o nome chimico U-73122
CAS 112648-68-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H40N2O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (26.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)N(CCCCCCN[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OC)=C5)[C@@]4([H])CC[C@]23C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 464.64
Peso formulazione 464.64
Percent Purity 96.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only