Learn More
Uvex™ U-Cap Sport Hi-Viz Bump Caps
Bump Caps in bright warning colors, in accordance with EN 471, help to increase worker visibility and safety in low light conditions.
Marca:  Uvex™ 9794490
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19700kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17279241
  • 29.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-03-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Brightly colored bump caps in accordance with EN 471
  • Highly visible to increase worker safety in low light conditions
  • Reliable impact protection in accordance with EN 812
  • Easily adjustable for a comfortable, personalized fit
Specifica
Specifica
Reusable
Short Brim
Raccomandazioni
Raccomandazioni