Learn More
R&D Systems™ U0126
Codice prodotto. 30001399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001399 25 mg 25mg
30001208 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30001399 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1144/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1577.93€
    1430.10€ / 25mg
    Risparmia 147.83€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, selective inhibitor of MEK1 and 2
Potent and selective non-competitive inhibitor of MAP kinase kinase. Inhibits MEK-1 and MEK-2 (IC50 values of 0.07 and 0.06 μM respectively) with little or no effect on the activities of PKC, Abl, Raf, MEKK, ERK, JNK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Cdk2 or Cdk4. Brain penetrant. Helps maintain human pluripotent stem cells in undifferentiated state.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109511-58-2
Formula molecolare C18H16N6S2
Spezifikation
Materiale o nome chimico U0126
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 380.48
Purezza >98%
Peso molecolare 380.49
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.