Learn More
U18666A, MedChemExpress
Descrizione
U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | U18666A |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 3039-71-2 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H42ClNO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (117.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.56 mg/mL (13.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OCCN(CC)CC)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)(C(CC4)=O)CC3.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only