Learn More
Novus Biologicals™ UACA 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18326129 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18326129 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18326129 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00055075T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Apoptosis
Bersaglio UACA
Sinonimo FLJ10128, KIAA1561MGC141969, MGC141967, nuclear membrane binding protein, NUCLING, uveal autoantigen with coiled coil domains and ankyrin repeats, uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin repeats
Simbolo del gene UACA