Learn More
asecos™ Armadio di sicurezza sottobanco UB-S-90
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15958062 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Sliding
Modello:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Peso (sistema metrico):
111 kg
123.30 kg
148 kg
150.50 kg
163 kg
180 kg
183.50 kg
193 kg
200.10 kg
244 kg
244.50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Modello Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15958062 Sliding UB90.060.059.S 123.30 kg Pezzo
15974526 Sliding UB90.060.059.050.S 111 kg Pezzo
15924506 Sliding UB90.060.089.050.S 148 kg Pezzo
15904436 Sliding UB90.060.110.050.S 180 kg Pezzo
15944456 Sliding UB90.060.110.050.2S 183.50 kg Pezzo
15904496 Sliding UB90.060.089.S 163 kg Pezzo
15924426 Sliding UB90.060.110.S 193 kg Pezzo
15994436 Sliding UB90.060.110.2S 200.10 kg Pezzo
15974396 Sliding UB90.060.140.2S 244 kg Pezzo
15927476 Sliding UB90.080.059.060.S 150.50 kg Pezzo
15907476 Sliding UB90.080.110.060.2S 244.50 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15958062 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3047200135286
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Per lo stoccaggio senza limitazioni di materiali infiammabili e aggressivi nelle aree di lavoro.
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • User-friendly: drawers remain open in any position, interior of drawers completely visible – access to all containers
  • Safe: drawers fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
  • No unauthorised use: drawers lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Configurazione 1 x drawer (sheet steel powder-coated), 1 x perforated insert (stainless steel)
Profondità (sistema metrico) esterno 574 mm
Depth (Metric) Interior 452 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 452 x 470 x 502 mm
Dimensioni (P x L x A) 574 x 593 x 600 mm
Door Style Sliding
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 502 mm
Modello UB90.060.059.S
N. di sportelli 1
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 123.30 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 593 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 470 mm
Colore Light Gray
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet (Under Bench)