Learn More
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viscometer for Tranparent Liquids
For the determination of kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
Marca:  Paragon Scientific™ UBBEL02NC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 16060470
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifica
Specifica
0.6 to 3 cSt
0.003
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
No
D 445, D 446
0C
Offerte speciali
4 week lead-time