missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ UBE2R2 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH47584 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 54926 |
Peso molecolare | 52.3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16160913
|
Abnova™
H00054926-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16170913
|
Abnova™
H00054926-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH47584 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
52.3 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
UBE2R2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54926 | |
UBE2R2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAQQQMTSSQKALMLELKSLQEEPVEGFRITLVDESDLYNWEVAIFGPPNTLYEGGYFKAHIKFPIDYPYSPPTFRFLTKMWHPNIYENGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMFRKWRDSKGKDKEYAEIIRKQVSATKAEAEKDGVKVPTTLAEYCIKTKVPSNDNSSDLLYDDLYDDDIDDEDEEEEDADCYDDDDSGNEES | |
CDC34B/FLJ20419/MGC10481/UBC3B | |
UBE2R2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |