Learn More
Abnova™ UBE2U 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | UBE2U 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_152489.1 |
| Peso molecolare | Theoretical M.W. 26.7kDa |
| Plasmide | pCMV-UBE2U full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-UBE2U antibody (Mfr. No. H00148581-B01) by Western Blot. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100UL UBE2U 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol