Descrizione
UBE4B Polyclonal specifically detects UBE4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigene | UBE4B |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | APC |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE4B. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 10277 |
| Vedi altri risultati |