Learn More
Ubidecarenone, LoGiCal
Descrizione
Ubidecarenone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Coenzyme Q10 |
| CAS | 303-98-0 |
| Nomi componenti o analita | Coenzyme Q10 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C59 H90 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ubidecarenone, Ubiquinone, Q10, 2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA |
| InChI Formula | InChI=1 S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+ |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC Name | 2-[(2 E,6 E,10 E,14 E,18 E,22 E,26 E,30 E,34 E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Vedi altri risultati |