missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBL3 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
UBL3 Polyclonal antibody specifically detects UBL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | UBL3 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Janelia Fluor 549 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | DKFZP434K151, FLJ32018, HCG-1, hsMUB, Membrane-anchored ubiquitin-fold protein, MUB, PNSC1, Protein HCG-1, ubiquitin-like 3, ubiquitin-like protein 3 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-117 of human UBL3 (NP_009037.1).,, Sequence:, MSSNVPADMINLRLILVSGKTKEFLFSPNDSASDIAKHVYDNWPMDWEEEQVSSPNILRLIYQGRFLHGNVTLGALKLPFGKTTVMHLVARETLPEPNSQGQRNREKTGESNCCVIL |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?