missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ UBP1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH47235 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 7342 |
Peso molecolare | 85.5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161712
|
Abnova™
H00007342-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16171712
|
Abnova™
H00007342-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH47235 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
85.5 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
UBP1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7342 | |
UBP1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAWVLKMDEVIESGLVHDFDASLSGIGQELGAGAYSMSDVLALPIFKQEDSSLPLDGETEHPPFQYVMCAATSPAVKLHDETLTYLNQGQSYEIRMLDNRKMGDMPEINGKLVKSIIRVVFHDRRLQYTEHQQLEGWKWNRPGDRLLDLDIPMSVGIIDTRTNPSQLNAVEFLWDPAKRTSAFIQVHCISTEFTPRKHGGEKGVPFRIQVDAFKQNENGEYTDHLHSASCQIKVFKPKGADRKQKTDREKMEKRTAHEKEKYQPSYDTTILTEMRLEPIIEDAVEHEQKKSSKRTLPADYGDSLAKRGSCSPWPDAPTAYVNNSPSPAPTFTSPQQSTCSVPDSNSSSPNHQGDGASQTSGEQIQPSATIQETQQWLLKNRFSSYTRLFSNFSGADLLKLTKEDLVQICGAADGIRLYNSLKSRSVRPRLTIYVCREQPSSTVLQGQQQAASSASENGSGAPYVYHAIYLEEMIASEVARKLALVFNIPLHQINQVYRQGPTGIHILVSDQMVQNFQDESCFLFSTVKAESSDGIHIILK | |
DKFZp686L1745/LBP-1B/LBP-1a/LBP1A/LBP1B | |
UBP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |