Learn More
UCKL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | UCKL1 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896814
|
Proteintech
17005-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16886814
|
Proteintech
17005-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a uridine kinase. Uridine kinases catalyze the phosphorylation of uridine to uridine monophosphate. This protein has been shown to bind to Epstein-Barr nuclear antigen 3 as well as natural killer lytic-associated molecule. Ubiquitination of this protein is enhanced by the presence of natural killer lytic-associated molecule. In addition, protein levels decrease in the presence of natural killer lytic-associated molecule, suggesting that association with natural killer lytic-associated molecule results in ubiquitination and subsequent degradation of this protein. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
UCKL1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q91YL3, Q9NWZ5 | |
499956, 54963, 68556 | |
UCKL1 Fusion Protein Ag10701 | |
Primary | |
-20°C | |
UCKL1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
UCK1 LIKE, UCK1L, UCKL1, Uridine cytidine kinase like 1, URKL1 | |
UCKL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |