Learn More
UCP2 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Descrizione
Mitochondrial uncoupling proteins (UCP) are members of the larger family of mitochondrial anion carrier proteins (MACP). UCPs separate oxidative phosphorylation from ATP synthesis with energy dissipated as heat, also referred to as the mitochondrial proton leak. UCPs facilitate the transfer of anions from the inner to the outer mitochondrial membrane and the return transfer of protons from the outer to the inner mitochondrial membrane. They also reduce the mitochondrial membrane potential in mammalian cells.
- Uncoupling protein 2 (mitochondrial, proton carrier)
- Transfected Cell Line: 293T
- Plasmid: pCMV-UCP2 full-length
- Host: Human
- Theoretical MW: 33.73kDa
- Storage Buffer: 1X Sample Buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | UCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | BC011737 |
| Peso molecolare | 33.73 |
| Intervallo di pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-UCP2 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-UCP2 antibody (H00007351-B01) by western blotting |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 100UL UCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol