Descrizione
L'UDK 149 è progettato per garantire massima versatilità e risultati riproducibili per la determinazione di azoto Kjeldahl TKN, proteine, azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto alcolico.
L'UDK 149 può essere utilizzato in combinazione con diversi modelli di titolatori potenziometrici esterni per una maggiore produttività nell'analizzare un elevato numero di campioni, ottenendo velocemente il risultato finale.
- Connessione a vari titolatori esterni per operazioni automatiche ed efficienti
- Massima accuratezza e precisione dei risultati
- Impostazione veloce e aggiunta automatica di acido borico, acqua, idrossido di sodio
- Regolazione della potenza del generatore di vapore dal 10% al 100% per la massima versatilità applicativa
- Esclusivo condensatore in titanio e generatore di vapore brevettato
- Aspirazione automatica dei residui dal provettone
- Operazioni smart grazie all'interfaccia utente estremamente intuitiva
- Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza degli operatori
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori
- Connessioni: 2 USB (bilancia, lettore barcode, mouse, stampante, pen drive; adattatore Wi-Fi); Ethernet (Pc, VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (titolatore esterno)
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 2200 W at 230 V |
| Tensione | 230 V |
| Include | Test tubes Ø 42 x 300 mm (A00001080) Collecting flask 250 mL (10001106) Pincer for test tubes (10000247) |
| Altezza (sistema metrico) | 780 mm |
| Amperaggio | 15 A |
| Tipo | Kjeldahl Distillation Unit |
| Materiale | Corrosion-resistant technopolymer |
| Peso (sistema metrico) | 27 kg |
| Certificazione/Conformità | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 385 x 780 mm |
| Vedi altri risultati |