Learn More
R&D Systems™ UDP disodium salt
Descrizione
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | UDP disodium salt |
| CAS | 27821-45-0 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C9H12N2Na2O12P2 |
| Peso formulazione | 448.12 |
| Purezza | >97% |
| Peso molecolare | 448.12 |