Learn More
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467307
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16467307 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112174
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Specifica
Materiale o nome chimico UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H25N3Na2O17P2
Quantità 5 mg
Sinonimo UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 651.32
Peso formulazione 651.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only