Learn More
Merck Solvent-resistant Stirred Cells
Codice prodotto. 10439722 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro filtro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10439722 76 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10439722 Fornitore Merck N. del fornitore XFUF07601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3845.00€
    3519.86€ / pezzi 1
    Risparmia 325.14€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
For applications requiring compatibility with solvents. Solvent-Resistant Stirred Cells are autoclavable with membrane in-place.
For applications requiring compatibility with solvents, this Millipore stirred cell is available in two sizes. Certain aldehydes, ketones (e. g., acetone) and aliphatic ethers/esters may reduce the life of the fluorocarbon O-rings.
Borosilicate glass cylinder and PTFE components for broad compatibility
Autoclavable with membrane in-place
Top plate opening provides access to contents without dismantling
Few components, so it's easy to clean and assemble
For 47 mm disc filters
Applications: Concentration and Buffer Exchange Involving Organic Solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Vetro borosilicato
Area di filtraggio 40 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein desalting, protein purification, protein concentration
Include Solvent-resistant Stirred Cell, for 76 mm membranes
Tipo di membrana Solvent resistant
Quantità 1 Ea.
Tipo Stirred Cell
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 1 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 300mL
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Diametro (sistema metrico) 76mm
Diametro filtro (sistema metrico) 76 mm
Diametro (sistema metrico) membrana 11cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 76 mm membranes