Learn More
Beskrivelse
Ufc1 Polyclonal antibody specifically detects Ufc1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigene | Ufc1 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | HSPC155, ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1, ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, Ufm1-conjugating enzyme 1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-167 of human UFC1 (NP_057490.2). MADEATRRVVSEIPVLKTNAGPRDRELWVQRLKEEYQSLIRYVENNKNADNDWFRLESNKEGTRWFGKCWYIHDLLKYEFDIEFDIPITYPTTAPEIAVPELDGKTAKMYRGGKICLTDHFKPLWARNVPKFGLAHLMALGLGPWLAVEIPDLIQKGVIQHKEKCNQ |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?