Learn More
Ufenamate, MedChemExpress
Descrizione
Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ufenamate |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 67330-25-0 |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H18F3NO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Flufenamic acid butyl ester Butyl flufenamate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 44 mg/mL (130.43 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only