Learn More
UGT2B4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18688652 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18688652 0.02 mL 0.02mL
18609531 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18688652 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2948810.02ml
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rabbit Polyclonal Antibody
UGT2B4 Polyclonal antibody specifically detects UGT2B4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene UGT2B4
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:200-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene family 2, beta-4, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B4, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 280-480 of human UGT2B4 (NP_066962.2). LHCKPAKPLPKEMEEFVQSSGENGVVVFSLGSMVSNTSEERANVIASALAKIPQKVLWRFDGNKPDTLGLNTRLYKWIPQNDLLGHPKTRAFITHGGANGIYEAIYHGIPMVGVPLFADQPDNIAHMKAKGAAVSLDFHTMSSTDLLNALKTVINDPLYKENAMKLSRIHHDQPVKPLDRAVFWIEFVMRHKGAKHLRVAA
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7363
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG