Learn More
Thermo Scientific™ UHPLC-MS Reagents Installation Kit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16854941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16854941 6 x 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16854941 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore UHPLCMSKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    601.00€ / pezzi 1
    Risparmia 54.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • The installation kit includes the following reagents:
    • Two (2)  bottles of W8-1, Water, UHPLC-MS grade
    • Two (2) bottles of A458-1, Methanol, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of A956-1, Acetonitrile, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of T111101000, ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
  • All reagents in the kit are packaged in 1L borosilicate glass bottles
  • By reducing background noise, the T111101000 ChromaCare™ flush solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines
  • All reagents in the kit are available for individual sale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 6 x 1 L
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • UHPLC-MS Reagents Installation Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetonitrile, Isopropanol