Learn More
UK 14,304 tartrate, R&D Systems™
Descrizione
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | UK 14, 304 tartrate |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 442.23 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |