Learn More
Fisherbrand™ Orologio atomico con segnale UK
Codice prodotto. 15368754 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15368754 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15368754
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Orologio per applicazioni generali di laboratorio. L'orologio UK Signal Atomic Fisherbrand™ Traceable™ imposta automaticamente data e ora corrette.
  • Features: radio signal atomic clock automatically sets correct date/time; calendar displays month/date and day
  • Temperature range: -5°C to 50°C (23°F to 122°F); resolution: 0.1°C; accuracy: ±1°C
  • Supplied with wall mount, bench stand, batteries, Traceable™ Certificate
Order Info
DisplayType
Specifica
Product Type Orologio atomico con segnale UK
Accuracy ±1 °C
Temperature Range (Metric) Da –5 a 50 °C
Precisione termica ±1 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Quantità 1 ciascuno