Learn More
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18591953 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18591953 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18591953 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00353091T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ULBP-5/RAET1G
Sinonimo retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5
Simbolo del gene RAET1G