missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ULK2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30502528 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30502528 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30502528 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP327885PCP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ULK2 Polyclonal antibody specifically detects ULK2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ULK2
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene ATG1B, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0623serine/threonine-protein kinase ULK2, unc-51 (C. elegans)-like kinase 2, Unc51.2, Unc-51-like kinase 2, unc-51-like kinase 2 (C. elegans)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno ULK2 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human ULK2 . The immunogen is located within amino acids 480 - 530 of ULK2.
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Protein Kinase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9706
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.