Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Codice prodotto. 16654914
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni esterne (L x P x A) Dimensione della confezione
16654914 560 x 145 x 235 mm Pezzo
17295594 560 x 140 x 280 mm Pezzo
17243444 560 x 280 x 290 mm Pezzo
15351067 610 x 180 x 220 mm Pezzo
15381067 610 x 180 x 240 mm Pezzo
15391057 650 x 205 x 220 mm Pezzo
17175034 680 x 280 x 280 mm Pezzo
16642274 685 x 280 x 280 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16654914 Fornitore Wesbart™ N. del fornitore BIN580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.25€
    73.09€ / pezzi 1
    Risparmia 13.16€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Wesbart Storage Bin - A useful way of keeping loose items safe within a freezer.
  • Storage bins for ULT upright freezers
  • For storage of loose items
  • All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Specifica
Tipo Storage Bin
Da utilizzare con (applicazione) Keeping Loose Items Safe Within a Freezer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezer
Include Handle on One End and a Label Holder
Dimensioni esterne (L x P x A) 560 x 145 x 235 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 235 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 145 mm