Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Codice prodotto. 17295594
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni esterne (L x P x A) Dimensione della confezione
17295594 560 x 140 x 280 mm Pezzo
16654914 560 x 145 x 235 mm Pezzo
17243444 560 x 280 x 290 mm Pezzo
15351067 610 x 180 x 220 mm Pezzo
15381067 610 x 180 x 240 mm Pezzo
15391057 650 x 205 x 220 mm Pezzo
17175034 680 x 280 x 280 mm Pezzo
16642274 685 x 280 x 280 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17295594 Fornitore Wesbart™ N. del fornitore BIN672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.95€
    72.07€ / pezzi 1
    Risparmia 18.88€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Wesbart Storage Bin - A useful way of keeping loose items safe within a freezer.
  • Storage bins for ULT upright freezers
  • For storage of loose items
  • All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Specifica
Tipo Storage Bin
Da utilizzare con (applicazione) Keeping Loose Items Safe Within a Freezer
Include Handle on One End and a Label Holder
Dimensioni esterne (L x P x A) 560 x 140 x 280 mm