Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo ultra-aggressivo
Codice prodotto. 17849124
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 ft. x 0.25 in.
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 1.3 in.
50 ft. x 1.9 in.
50 ft. x 2 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17849124 50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Pezzo
17858234 50 ft. x 1 in. M710, BMP71 Pezzo
17899004 50 ft. x 2 in. M710, BMP71 Pezzo
17878424 50 ft. x 0.5 in. M710, BMP71 Pezzo
17811379 50 ft. x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 1 rotolo
17851679 50 ft. x 1.3 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 1 rotolo
17808844 50 ft. x 1.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Pezzo
17831619 50 ft. x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17849124 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere ultra-aggressivo ToughBond™ (B-483) è perfetto per l’etichettatura di prodotti e l’identificazione generale, e può essere applicato su superfici ruvide o irregolari, lisce o verniciate a polvere.
  • Il poliestere ultra-aggressivo ToughBond™ (B-483) è perfetto per l'etichettatura di prodotti e l'identificazione generale, e può essere applicato su superfici ruvide o irregolari, lisce o verniciate a polvere.
  • Il poliestere bianco lucido con adesivo a base gomma permanente è stampabile a trasferimento termico
  • Materiale studiato per un'adesione elevata a metalli irregolari e plastiche a bassa energia superficiale
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 50 ft.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 50 ft. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6C-1000-483