Learn More
Retsch Bottiglia da laboratorio DURAN™ YOUTILITY
Codice prodotto. 17629295 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Protezione IP:
IP20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Protezione IP Dimensione della confezione
17629295 IP20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17629295 Fornitore Retsch N. del fornitore 20.824.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9020.00€
    8791.97€ / pezzi 1
    Risparmia 228.03€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
I mulini a rotore sono utilizzati per la riduzione dimensionale ad alta velocità di materiali da morbidi a medio-duri e di materiali termosensibili o fibrosi.
  • Il potente Mulino Ultra Centrifugo ZM 300 fornisce massime prestazioni di macinazione combinate con la facilità d'uso e la sicurezza dell'utente. La velocità variabile da 6.000 a 23.000 giri al minuto permette una preparazione delicata del campione, da neutro ad analitico, in tempi molto brevi.
  • Grazie a un sistema integrato di controllo della temperatura, la riproducibilità è garantita anche durante i lunghi processi di macinazione o di polverizzazione di grandi volumi di campione.
  • L'ampia selezione di rotori, setacci e cassette rende lo ZM 300 un vero tuttofare che soddisfa qualsiasi requisito in innumerevoli settori.
Specifica
Product Type Ultra-Centrifugal Mill
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 900 mL (standard cassette); 1200 mL (volume cassette); 5000 mL / 3000 mL / 500 mL / 250 mL (cyclone)
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni (P x L x A) 426 x 452 x 431 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Agriculture, biology, chemistry/plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food, geology/metallurgy, medicine/pharmaceuticals
Protezione IP IP20
Fase 1-phase
Speed 6000 to 23,000 min-1, free selectable
Tensione 100/120 V or 200/240 V
Peso (sistema metrico) 38 kg
Larghezza (sistema metrico) 452 mm