Learn More
Corning™ Piatti a bassissima adesione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10010582 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
Area di coltura:
21 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Area di coltura unitSize
10010582 60 mm 21 cm2 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10010582 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3261
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Esclusiva superficie in idrogel a legame covalente, idrofila e a carica neutra
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
  • Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
  • 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
  • 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Sterile; packed in sleeves of five.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Rotondo (U)
Capacità (sistema metrico) 6.3 mL (Well)
Colore Trasparente
Area di coltura 21 cm2
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Ultra Low Binding
Tipo Cell Culture Petri Dish
Include Lid
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm