Learn More
Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16865831 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16865831 7.5 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16865831 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.90€
    335.68€ / pezzi 25
    Risparmia 40.22€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption and cellular activation. Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks have an ergonomic shape that reduces the number of corners, improves cell scraping and allows the use of a larger pipet.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
  • Lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.25 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 7.5 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For Pipetting or Scraping
Stile collo Canted
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Product Type Cell Culture Flask
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Ultra-low Attachment
Porosità 0.2 μm
Monouso Single-use
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura 25 cm²
Trattamento superficiale Ultra-low Attachment
Volume (sistema metrico) di lavorazione 5 to 7.5 mL
Dimensione chiusura 20 mm